missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ TIGIT Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody
212.00€ - 463.00€
Especificaciones
| Antígeno | TIGIT |
|---|---|
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17742944
|
Invitrogen™
PA5121546 |
20 μL |
212.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17732944
![]() |
Invitrogen™
PA5121545 |
100 μL |
463.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Binds with high affinity to the poliovirus receptor (PVR) which causes increased secretion of IL10 and decreased secretion of IL12B and suppresses T cell activation by promoting the generation of mature immunoregulatory dendritic cells.Especificaciones
| TIGIT | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q495A1 | |
| 201633 | |
| Gly21-Leu234 (Accession Q495A1), with N-terminal His Tag. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| TIGIT |
| 0.5 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4 | |
| ENSMUSG00000071552; T cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains; T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains; TIGIT; V-set and immunoglobulin domain containing 9; V-set and immunoglobulin domain-containing protein 9; V-set and transmembrane domain containing 3; V-set and transmembrane domain-containing protein 3; VSIG9; VSTM3; Washington University cell adhesion molecule; WUCAM | |
| TIGIT | |
| IgG | |
| Antigen affinity chromatography, Protein A | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.