missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIGIT Monoclonal Antibody (OTI8A12), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17517664
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17517664 30 μL 30 microlitros
17597654 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17517664 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA813030S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TIGIT Monoclonal antibody specifically detects TIGIT in Human samples. It is validated for Flow Cytometry

Especificaciones

Antígeno TIGIT
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8A12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TIGIT
N.º de referencia del gen Q495A1
Alias de gen ENSMUSG00000071552; T cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains; T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains; TIGIT; V-set and immunoglobulin domain containing 9; V-set and immunoglobulin domain-containing protein 9; V-set and transmembrane domain containing 3; V-set and transmembrane domain-containing protein 3; VSIG9; VSTM3; Washington University cell adhesion molecule; WUCAM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human TIGIT (NP_776160) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 201633
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.