missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TIGIT Antibody (tiragolumab) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Descripción
TIGIT Monoclonal antibody specifically detects TIGIT in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TIGIT |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | tiragolumab |
| Conjugado | Janelia Fluor 585 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | T cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains, TIGIT, VSIG9, VSTM3, WUCAM |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | TIGIT |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?