missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ TIE2 (TEK) Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody

Recombinant Monoclonal Antibody
500.00€ - 1262.00€
Especificaciones
| Antígeno | TIE2 (TEK) Biosimilar |
|---|---|
| Concentración | 1 mg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| Aplicaciones | ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30283078
![]() |
Invitrogen™
MA558933 |
100 μg |
500.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30283083
|
Invitrogen™
MA558934 |
1 mg |
1262.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term Regeneron patent anti-TIE-2.
The TEK receptor tyrosine kinase is expressed almost exclusively in endothelial cells. TEK signaling appears to be critical for endothelial cell-smooth muscle cell communication in venous morphogenesis, and defects in TEK are associated with inherited venous malformations. The ligand angiopoietin-1 binds to this receptor and mediates a signaling pathway that functions in embryonic vascular development. Immunoblotting showed that TIE2 expression was increased by thyroid-stimulating hormone and agents that increased intracellular cAMP. HSCs expressing the receptor tyrosine kinase TIE2 are quiescent and antiapoptotic and comprise a side population of HSCs that adhere to osteoblasts in the bone marrow niche.Especificaciones
| TIE2 (TEK) Biosimilar | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Lyophilized | |
| IgG4SP | |
| Human | |
| Primary | |
| Protein A |
| 1 mg/mL | |
| ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| RUO | |
| 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2 | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto