missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TIE1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13407137
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13407137 500 μL 500 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13407137 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA532618

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Heat-mediated antigen retrieval is recommended prior to staining, using a 10mM citrate buffer, pH 6.0, for 10 minutes followed by cooling at room temperature for 20 min. Following antigen retrieval, incubate samples with primary antibody for 30 min at room temperature. A suggested positive control is tonsil tissue.

Probable protein tyrosine-kinase transmembrane receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIE1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA and <0.1% sodium azide; pH 7.6
génica TIE1
N.º de referencia del gen P35590
Alias de gen D430008P04Rik; JTK14; TIE; Tie1; Tie-1; tyrosine kinase receptor 1; tyrosine kinase with immunoglobulin and epidermal growth factor homology domains 1; tyrosine kinase with immunoglobulin like and EGF like domains 1; tyrosine kinase with immunoglobulin-like and EGF-like domains 1; tyrosine-protein kinase receptor Tie-1
Símbolos de los genes TIE1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to C-terminus of human TIE-1.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7075
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.