missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tideglusib, MedChemExpress

Código de producto. p-200099375
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16446576 100 mg 100 miligramos
16426228 10 mg 10 miligramos
16412357 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16446576

Marca: Medchem Express HY14872

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Tideglusib (NP031112) is an irreversible GSK-3 inhibitor with IC50s of 5 nM and 60 nM for GSK-3βWT (1 h preincubation) and GSK-3βC199A (1 h preincubation), respectively.

Tideglusib (NP031112) is an irreversible GSK-3 inhibitor with IC50s of 5 nM and 60 nM for GSK-3βWT (1 h preincubation) and GSK-3βC199A (1 h preincubation), respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tideglusib
Forma física Solid
CAS 865854-05-3
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H14N2O2S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo NP031112
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (99.67 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(N(SC1=O)C2=C3C=CC=CC3=CC=C2)N1CC4=CC=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 334.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.39
Porcentaje de pureza 99.52%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.