Learn More
Tianeptine-d4 (Major), TRC
Código de producto. 30456065
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
30456065 0.5 mg 0.50 miligramo
30456080 5 mg 5 miligramos
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30456065
Marca: Toronto Research Chemicals TRCT4368030.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tianeptine-d4
Fórmula molecular C21H21D4ClN2O4S
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo 7-[(3-Chloro-6,11-dihydro-6-methyldibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]heptanoic Acid-d4, S,S-Dioxide, (+/-)-7-[(3-Chloro-6,11-dihydro-6-methyldibenzo[c,f][1,2] thiazepin-11-yl)amino]heptanoic Acid-d4 S,S-Dioxide, Coaxil-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25ClN2O4S/c1-24-18-9-6-5-8-16(18)21(23-13-7-3-2-4-10-20(25)26)17-12-11-15(22)14-19(17)29(24,27)28/h5-6,8-9,11-12,14,21,23H,2-4,7,10,13H2,1H3,(H,25,26)/i3D2,7D2
SMILES ClC1=CC=C(C(NCC([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCC(O)=O)C(C=CC=C2)=C2N(C)S3(=O)=O)C3=C1
Peso molecular (g/mol) 440.98