missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIA1 Mouse anti-Human, Clone: OTI1C8, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17626231
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17626231 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17626231

Marca: Origene Technologies CF800659

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

The protein encoded by this gene is a member of a family of RNA-binding proteins, has three RNA recognition motifs , and binds adenine and uridine-rich elements in mRNA and pre-mRNAs of a wide range of genes. It regulates various activities including translational control, splicing and apoptosis. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. The different isoforms have been show to function differently with respect to post-transcriptional silencing.

Especificaciones

Antígeno TIA1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C8
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica TIA1
N.º de referencia del gen P31483
Alias de gen TIA-1, WDM
Símbolos de los genes TIA1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human TIA1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7072
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.