missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIA1 Monoclonal Antibody (OTI2B1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200017789
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17588682 30 μL 30 microlitros
17568682 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17588682

Marca: Origene Technologies TA800634S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TIA1 Monoclonal antibody specifically detects TIA1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno TIA1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2B1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SUMF1
N.º de referencia del gen Q8NBK3
Alias de gen 2310050N03Rik; AI256674; cytotoxic granule-associated RNA binding protein 1; cytotoxic granule-associated RNA-binding protein 1; mTIA-1; Nucleolysin TIA-1; nucleolysin TIA-1 isoform p40; p40 TIA 1; p40-TIA-1; p40-TIA-1 (containing p15-TIA-1); RNA-binding protein TIA-1; T-cell-restricted intracellular antigen-1; Tia; TIA 1; TIA1; TIA-1; TIA1 cytotoxic granule-associated RNA binding protein; TIA1 protein; TIAL1; TIAR; WDM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human SUMF1 produced in HEK293T cell
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 285362
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.