Learn More
TIA1 Monoclonal Antibody (OTI1A3), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17528712
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17528712 30 μL 30 microlitros
17508712 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17528712 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA800656S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
TIA1 Monoclonal antibody specifically detects TIA1 in Canine, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno TIA1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CD2
N.º de referencia del gen P06729, P08920, P08921
Alias de gen 2310050N03Rik; AI256674; cytotoxic granule-associated RNA binding protein 1; cytotoxic granule-associated RNA-binding protein 1; mTIA-1; Nucleolysin TIA-1; nucleolysin TIA-1 isoform p40; p40 TIA 1; p40-TIA-1; p40-TIA-1 (containing p15-TIA-1); RNA-binding protein TIA-1; T-cell-restricted intracellular antigen-1; Tia; TIA 1; TIA1; TIA-1; TIA1 cytotoxic granule-associated RNA binding protein; TIA1 protein; TIAL1; TIAR; WDM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CD2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12481, 497761, 607448, 914
Especies diana Canine, Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1