missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

THZ1 Hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. p-200098865
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16440698 5 mg 5 miligramos
16434137 50 mg 50 miligramos
16407976 100 mg 100 miligramos
16458248 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16440698 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY80013A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress THZ1 Hydrochloride is a selective and potent covalent CDK7 inhibitor with an IC50 of 3.2 nM. THZ1 Hydrochloride also inhibits the closely related kinases CDK12 and CDK13 and downregulates MYC expression.

THZ1 Hydrochloride is a selective and potent covalent CDK7 inhibitor with an IC50 of 3.2 nM. THZ1 Hydrochloride also inhibits the closely related kinases CDK12 and CDK13 and downregulates MYC expression.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material THZ1 Hydrochloride
Forma física Solid
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H29Cl2N7O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 22.5 mg/mL (37.34 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES ClC1=CN=C(NC2=CC(NC(C3=CC=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C3)=O)=CC=C2)N=C1C4=CNC5=CC=CC=C54.Cl
Peso molecular (g/mol) 602.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 602.51
Porcentaje de pureza 98.14%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.