Learn More
THZ1 Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16440698
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16440698
Marca: Medchem Express HY80013A
MedChemExpress THZ1 Hydrochloride is a selective and potent covalent CDK7 inhibitor with an IC50 of 3.2 nM. THZ1 Hydrochloride also inhibits the closely related kinases CDK12 and CDK13 and downregulates MYC expression.
THZ1 Hydrochloride is a selective and potent covalent CDK7 inhibitor with an IC50 of 3.2 nM. THZ1 Hydrochloride also inhibits the closely related kinases CDK12 and CDK13 and downregulates MYC expression.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material THZ1 Hydrochloride
Forma física Solid
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H29Cl2N7O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 22.5 mg/mL (37.34 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES ClC1=CN=C(NC2=CC(NC(C3=CC=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C3)=O)=CC=C2)N=C1C4=CNC5=CC=CC=C54.Cl
Peso molecular (g/mol) 602.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 602.51
Porcentaje de pureza 98.14%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.