Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para peroxidasa tiroidea humana
Código de producto. 15485163
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15485163 96 pruebas 1 set
17125599 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15485163
Marca: Invitrogen™ EHTPO
ELISA
The Human Thyroid Peroxidase ELISA quantitates Hu Thyroid Peroxidase in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Thyroid Peroxidase. Principle of the method The Human Thyroid Peroxidase solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Este gen codifica una glicoproteína unida a la membrana. La proteína codificada actúa como una enzima y desempeña un papel central en la función de la glándula tiroides. La proteína funciona en la yodación de residuos de tirosina en la formación de tiroglobulina y fenoxi-éster entre pares de tirosina yodada para generar las hormonas tiroideas, tiroxina y triyodotironina. Las mutaciones en este gen están asociadas con varios trastornos de la hormonogénesis tiroidea, incluyendo hipotiroidismo congénito, bocio congénito y defecto de organificación de la hormona tiroidea IIA. Para este gen se han identificado múltiples variantes de transcripción que codifican isoformas distintas. Se han descrito variantes de empalme adicionales, pero no se han determinado sus naturalezas biológicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P07202
Intervalo del ensayo 0,41-100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,3 ng
Intervalo de calibración De 0,3 ng/ml a 100 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Proteasas, peptidasas e inhibidores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta TPX humana. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 7173
Símbolo de gen MSA,TDH2A,TPX
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo MSA, TDH2A, TPX
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min