missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thyroglobulin Mouse, Clone: TGB24, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio 7038-MSM5-P1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| Thyroglobulin | |
| Cytoplasmic, Secreted | |
| TGB24 | |
| Unconjugated | |
| NP_003226 | |
| Mouse | |
| 660kDa (Dimeric Form) | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 7038 | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide | |
| TG | |
| Human thyroid follicular cells | |
| Thyroid | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido