missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Thyroglobulin Monoclonal Antibody (TG60), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11538882
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11538882 500 μg 1 miligramo
17820176 100 μg 100 microgramos
17890476 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11538882 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA110593

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-10593 detects Thyroglobulin, specifically both T3 and T4, from human samples. MA1-10593 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10593 immunogen is purified human Thyroglobulin.

The human thyroglobulin (hTg) is a high molecular weight glycoprotein (605 kDa) found in the thyroid follicular cells. It plays a central role in the uptake, incorporation, and regulated biosynthesis of thyroid hormones, T4 and T3. Thyroid disorders are, in large part, due to autoimmune origin, and anti-thyroglobulin autoantibodies were the first factor to be discovered. Anti-hTG is found in all thyroid autoimmune diseases (Hashimoto thyroiditis, Graves diseases), with the highest level observed in Hashimoto thyroiditis. Anti-hTG is also characteristic of thyroid cancer, and its determination can be used for the follow up of cancer patients.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Thyroglobulin
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon TG60
Concentración 2.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica TG
N.º de referencia del gen P01266
Alias de gen AITD3; cog; Colloid; congenital goiter; hereditary goitre; TG; Tgn; thyroglobulin; thyroglobulin precursor
Símbolos de los genes TG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human Thyroglobulin.
Método de purificación Protein A
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7038
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.