missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thyroglobulin Antibody (TGB/1968R), DyLight 594, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08269DL594
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Thyroglobulin Monoclonal antibody specifically detects Thyroglobulin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| Thyroglobulin | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| AITD3TGN, TDH3, Tg, thyroglobulin | |
| Recombinant full-length human Thyroglobulin protein (Uniprot: P01266) | |
| 100 μg | |
| Cancer, Cell Biology | |
| 7038 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| TGB/1968R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido