Learn More
Thermo Scientific Chemicals Timolftaleína, indicador, pura
Código de producto. 10328603 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10328603 250 g Frasco de vidrio 250 g
10418310 10 g Frasco de vidrio 10 g
10795811 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10328603 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 151462500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 125-20-2 | C28H30O4 | 430.544 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125-20-2
Fórmula molecular C28H30O4
Peso molecular (g/mol) 430.544
Número MDL MFCD00005909
Clave InChI LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo TP
PubChem CID 31316
Nombre IUPAC 3,3-bis(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-2-benzofuran-1-ona
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymolphthalein
Punto de fusión 251.0°C to 253.0°C
Nombre de nota Indicator
Beilstein 18, I, 381
Índice Merck 15, 9556
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkali and acids, soluble in alcohol and acetone
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.53
Pérdida por secado 1% max.
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue)
Color Blanco
Cantidad 250 g
Forma física Polvo cristalino fino