Learn More
Thermo Scientific Chemicals Timolftaleína, reactivo ACS
Código de producto. p-4229343 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10657581 10 g Frasco de vidrio 10 g
10539292 25 g Frasco de vidrio 25 g
10045930 100 g Frasco de vidrio 100 g
11966191 500 g Frasco de vidrio 500 g
4 options
Código de producto. 10657581
Marca: Thermo Scientific Chemicals 420950100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 125-20-2 | C28H30O4 | 430.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125-20-2
Fórmula molecular C28H30O4
Peso molecular (g/mol) 430.53
Clave InChI LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thymolphthalein, thymophthalein, unii-yg5i28wsqp, yg5i28wsqp, phenolphthalein, 5',5-diisopropyl-2',2-dimethyl, 3,3-bis 4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methyl-5-1-methylethyl phenyl, 5',5-diisopropyl-2',2-dimethylphenolphthalein, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl-2-benzofuran-1-one
PubChem CID 31316
Nombre IUPAC 3,3-bis(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-2-benzofuran-1-ona
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymolphthalein
Punto de fusión 251.0°C to 253.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 18,I,381
Índice Merck 15,9556
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkali and acids, soluble in alcohol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.53
Claridad passes test
Grado Reactivo ACS
Forma física Masa de fusión baja