Learn More
Thermo Scientific Chemicals Timolftaleína
Descripción
Thymolphthalein acts as pH indicator, as reagent for blood after decolorizing the alkaline solution by boiling with zinc dust.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La timolftaleína actúa como indicador de pH, como reactivo para la sangre después de descolorar la solución alcalina hirviendo con polvo de cinc.
Solubilidad
Soluble en alcohol, acetona y también soluble en álcalis diluidos. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thymolphthalein |
| Punto de fusión | 251°C to 253°C |
| Cantidad | 250 g |
| Beilstein | 359413 |
| Índice Merck | 14,9401 |
| Información de solubilidad | Soluble in alcohol,acetone and also soluble in dilute alkalis. insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 430.55 |