Learn More
Azul de timol, sal sódica, ACS
Código de producto. p-7058579
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
11315617 2 g 2 g
11305617 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11315617
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042785.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Indicador de pH soluble en agua
Water soluble pH indicatorThymol Blue sodium salt acts as a pH indicator and utilized to indicate the changes in pH. It is involved in the ionization in multi-component drug formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62625-21-2
Fórmula molecular C27H29NaO5S
Peso molecular (g/mol) 488.57
Número MDL MFCD00151093
Clave InChI OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M
PubChem CID 23692293
Nombre IUPAC sodio; 4-[3-(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-5-metil-2-propan-2-ilfenolato
SMILES [Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymol Blue sodium salt
Punto de fusión ∼284°C (decomposition)
Beilstein 3861515
Información de solubilidad Soluble in waterSoluble in 0;1N hydrochloric acid/ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.58
Grado ACS
Cantidad 2 g
Forma física cristalino/a/s