Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de timol
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thymol Blue |
| Nombre de nota | For analysis ACS |
| Claridad | Passes Test |
| Índice Merck | 15, 9555 |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 466.58 |
| Grado | Reactivo ACS |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de transición visual | Acid range from pH 1.2 (pink) to pH 2.8 (yellow), Alkaline range from pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue) |
| Color | Marrón a verde |
| Mostrar más |