Learn More
Timol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-200506 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 KG
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10572931 100 g Frasco de plástico 100 g
10616932 500 g Frasco de plástico 500 g
10484025 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
3 options
Código de producto. 10572931
Marca: Thermo Scientific Acros 150331000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89-83-8 | C10H14O | 150.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-83-8
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Número MDL MFCD00002309
Clave InChI MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thymol, 2-isopropyl-5-methylphenol, 5-methyl-2-isopropylphenol, thyme camphor, 3-p-cymenol, 6-isopropyl-m-cresol, thymic acid, isopropyl cresol, 5-methyl-2-1-methylethyl phenol, 6-isopropyl-3-methylphenol
PubChem CID 6989
ChEBI CHEBI:27607
Nombre IUPAC 5-metil-2-propan-2-ilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymol
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 48.0°C to 52.0°C
Color Blanco
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 232.0°C
Temperatura de inflamación 102°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 06, 532
Residuos después de la evaporación 0.05% max.
Índice Merck 15, 9554
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: 0.1% (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in alcohol, carbon disulfide, chloroform, and ether, slightly soluble in glycerol
Viscosidad 4.3 mm2/s (50°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thymol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.