Learn More
Timina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022902
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11412598
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15879.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 65-71-4 | C5H6N2O2 | 126.115 g/mol
Thymine is one of the four nucleobases, along with adenine, guanine and cytosine found in deoxyribonucleic acids (DNA). Thymine may be used to study chemical processes that affect DNA structure, such a radiation induced radical production leading to base cross-linking reactions and derivitizations. Thymine may be used to study the parameters of hydrogen bonding kinetics and energies with other nucleobases such as adenine. Thymine is used to develop sensitive heavy metal (mercury) detectors based on coordination chemistry and nanoparticle structures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la timina es una de las cuatro nucleobases, junto con la adenina, la guanina y la citosina, que se encuentran en los ácidos desoxirribonucleicos (ADN). La timina se puede utilizar para estudiar los procesos químicos que afectan la estructura del ADN, ya que la producción de radicales inducidos por la irradiación da lugar a reacciones de entrecruzamiento de bases y derivaciones. La timina se puede utilizar para estudiar los parámetros de la cinética de enlace de hidrógeno y las energías con otras nucleobases como la adenina. La timina se utiliza para desarrollar detectores sensibles de metales pesados (mercurio) basados en la química de coordinación y las estructuras de nanopartículas.
Solubilidad
soluble en agua caliente. Ligeramente soluble en alcohol.
Notas
almacénese en un lugar fresco y seco. Manténgase lejos de agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-71-4
Fórmula molecular C5H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 126.115
Número MDL MFCD00006026
Clave InChI RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thymine, 5-methyluracil, thymin, 2,4-dihydroxy-5-methylpyrimidine, thymine anhydrate, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-methyl, 5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, thymin purine base, 5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 1135
ChEBI CHEBI:17821
Nombre IUPAC 5-metil-1H-pirimidina-2,4-diona
SMILES CC1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymine
Punto de fusión 316°C to 317°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 25 g
Beilstein 607626
Índice Merck 14,9398
Información de solubilidad Soluble in hot water. Slightly soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.12
Porcentaje de pureza 97%