Learn More
Thymidine Phosphorylase / PD-ECGF Mouse, Clone: P-GF.44C, enQuireBio™
Código de producto. 15999907
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15999907 100 μg 100 microgramos
15989907 20 μg 20 microgramos
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15999907
missing translation for 'mfr': EnquireBio 1890MSM1P1
This item is not returnable. View return policy
Mouse Monoclonal Antibody
Specifications
Antígeno Thymidine Phosphorylase / PD-ECGF
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic and Nuclear
Clasificación Monoclonal
Clon P-GF.44C
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen NP_001107227
Símbolos de los genes TYMP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Thymidine Phosphorylase (TP / PD-ECGF) protein
Peso molecular del antígeno 55kDa
Control positivo HUVEC cells. Breast, Bladder, Lung or Kaposi tumors
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1890
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1