Learn More
Thermo Scientific Chemicals Timidina, 99 %
Código de producto. p-7052394
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11400403 5 g 5 g
11410403 25 g 25 g
11420403 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11400403
Marca: Thermo Scientific Chemicals A11493.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50-89-5 | C10H14N2O5 | 242.23 g/mol
Thymidine is used in the syntheses of active pharmaceutical ingredient such as zidovudine. It also pairs with deoxyadenosine in double-stranded deoxyribonucleic acid. It is used to synchronize the cells in G1/early S phase in cell biology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La timidina se utiliza en las síntesis de ingredientes activos farmacéuticos como la zidovudina. También se empareja con desoxiadenosina en ácido desoxirribonucleico de doble cadena. Se utiliza para sincronizar las células en fase G1 o principios de fase S en biología celular.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, etanol caliente, acetona caliente, acetato de etilo caliente, piridina, ácido acético glacial y ácido clorhídrico. Ligeramente soluble en cloroformo caliente.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-89-5
Fórmula molecular C10H14N2O5
Peso molecular (g/mol) 242.23
Número MDL MFCD00006537
Clave InChI IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo thymidine, deoxythymidine, 2'-deoxythymidine, 5-methyldeoxyuridine, thymidin, beta-thymidine, dthyd, 5-methyl-2'-deoxyuridine, thymine-2-deoxyriboside, thyminedeoxyriboside
PubChem CID 5789
ChEBI CHEBI:17748
Nombre IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-metilpirimidina-2,4-diona
SMILES CC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymidine
Punto de fusión 186°C to 190°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 89285
Índice Merck 14,9397
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,hot ethanol,hot acetone,hot ethyl acetate,pyridine,glacial acetic acid and hydrochloric acid. Slightly soluble in hot chloroform .
Rotación óptica +19° (c=1 in water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo