Learn More
Sampling Systems™ Pipetas de Tubo Pulgar
BIOPHARMA
Código de producto. 15859341 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15859341 60 mL paquete de 50
1 options
Código de producto. 15859341 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 5055A50
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Solución económica para el muestreo de líquidos de baja viscosidad. Las Pipetas de Tubo Pulgar Sampling Systems™ son ideales para su uso con una amplia gama de productos químicos.
  • Fabricado en HDPE.
  • Embolsadas individualmente
  • Materiales conformes con la FDA
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible esterilizado por rayos gamma
  • Presione el pulgar sobre el tubo hasta que esté en la profundidad de muestreo
  • Levante el pulgar hasta que los niveles se igualen
  • Presione el pulgar sobre el tubo para sellar la muestra
Especificaciones
Material HDPE
Descripción Embolsadas individualmente
Capacidad (métrico) 60 mL
Desechables
Dimensiones (L x An) 1000 x 12 mm