missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de tulio para matriz ICP/MS 10 mg/l HNO3, Fisher Chemical™

Código de producto. 12997433 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12997433 50 mL Frasco 50 ml
12907443 100 mL Frasco 100 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12997433

Marca: Fisher Chemical S 663 050

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.

Identificadores de productos químicos

CAS 7440-30-4
Fórmula molecular Tm
Peso molecular (g/mol) 168.93
Número MDL MFCD00011281
Clave InChI FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23961
ChEBI CHEBI:33380
Nombre IUPAC tulio
SMILES [Tm]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Thulium
Envase Frasco
Concentración 10 mg/L
Solvent or Matrix Nitric Acid
Cantidad 50 mL
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.