Learn More
Thrombospondin 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16818384 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16818384 20 μL 20 microlitros
16808384 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16818384
Marca: Proteintech 183041AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Thrombospondin is a protein from platelet a-granules. It is made up of three identical subunits bound by interchain disulfides. It is secreted at sites of platelet activation and aggregation and is involved in the processes of chemotaxis, adhesion, proliferation and differentiation of leukocytes, fibroblasts, smooth muscle and endothelial cells.
Especificaciones
Antígeno Thrombospondin 1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica THBS1
N.º de referencia del gen P07996, P35441
Alias de gen THBS, THBS 1, THBS1, thrombospondin 1, TSP, TSP 1, TSP1
Símbolos de los genes Thbs1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21825, 445442, 7057
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG