Learn More
Thrombospondin 1 Monoclonal Antibody (A4.1), Invitrogen™
Código de producto. 11364833
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
11364833 500 μL 500 microlitros
1 options
Código de producto. 11364833
Marca: Invitrogen MA513377
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
MA5-13377 targets Thrombospondin in FACS, IF, and WB applications and shows reactivity with Bovine, Chicken, Human, mouse, and Rat samples. The MA5-13377 immunogen is calcium-replete, native purified human TSP from the supernatant of thrombin-activated platelets.
Thrombospondin 1 Monoclonal antibody specifically detects Thrombospondin 1 in Bovine, Chicken, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Thrombospondin 1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon A4.1
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica THBS1
N.º de referencia del gen P07996, P35441, Q28178
Alias de gen glycoprotein G; tbsp1; THBS; Thbs1; Thbs-1; thrombospondin; thrombospondin 1; thrombospondin-1; thrombospondin-1p180; thrombospondin-p50; ThrombospondinTHBS1; TSP; TSP1; TSP-1
Símbolos de los genes THBS1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Calcium-replete, native purified human TSP from the supernatant of thrombin-activated platelets
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21825, 281530, 373987, 445442, 7057
Especies diana Bovine, Chicken, Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento 4° C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgM