Learn More
Invitrogen™ Human Thrombopoietin ELISA Kit
Descripción
El ensayo ELISA para trombopoyetina (TPO) humana cuantifica la TPO hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el TPO hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sandwich de fase sólida para la TPO humana (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P40225 |
| Intervalo del ensayo | De 93,75 a 6000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1,5 pg/ml |
| Intervalo de calibración | De 90 pg/ml a 6000 pg/ml |
| ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Familia de proteínas | Receptores y factores de crecimiento |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Especificidad | Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las siguientes citoquinas probadas: BDNF humano, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta1, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, VEGF. |
| Mostrar más |