Learn More
Invitrogen™ Human Thrombopoietin ELISA Kit
Código de producto. 15465143
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
15465143 96 pruebas 1 set
17844220 10 × 96 pruebas paquete de 10
17115579 5 × 96 pruebas cada uno
3 options
Código de producto. 15465143
Marca: Invitrogen™ EHTHPO
ELISA
El ensayo ELISA para trombopoyetina (TPO) humana cuantifica la TPO hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el TPO hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sandwich de fase sólida para la TPO humana (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La trombopoyetina (TPO, THPO, ligando MPL, factor estimulante de colonias de megacariocitos) es responsable de la generación de plaquetas a través de su acción en las células hematopoyéticas comprometidas con linaje de megacariocitos. La unión de la trombopoyetina a su receptor, MPL (CD110), inicia una cascada de señales a través de las vías de señalización JAK/STAT, MAPK y PI3K/AKT que conduce a la proliferación y diferenciación de los megacariocitos y, en última instancia, a la producción de plaquetas (trombopoyesis). La trombopoyetina es producida constitutivamente por el hígado y tiene un peso molecular previsto de 38 kDa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P40225
Intervalo del ensayo 93,75-6000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 90 pg
Intervalo de calibración De 90 pg/mL a 6000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las siguientes citoquinas probadas: BDNF humano, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta1, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 7066
Símbolo de gen MGDF,MKCSF,ML,MPLLG,THCYT1,TPO
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Ciclo y proliferación celular
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo MGDF, MKCSF, ML, MPLLG, THCYT1, TPO
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min