missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Thrombomodulin Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (15C7)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17919942
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17919942 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17919942

Marca: Invitrogen™ MA550042

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Thrombomodulin Recombinant Monoclonal Antibody for IHC (P), ELISA

Thrombomodulin (TM) is also known as Fetomodulin (FM), endothelial anticoagulant protein, or glycoprotein P112. Thrombomodulin contains six repeated domains homologous with epidermal growth factor (EGF) and an amino terminal domain homologous to lectin-like protein. Through its accelerated activation of protein C, synthesis of TM is one of several mechanisms important in maintaining thrombo-resistance and thus reducing clot formation on the surface of the endothelial cells. Immunohistochemical staining of formalin-fixed tissue for TM has been used for the study of a variety of vascular tumors, meningiomas and choriocarcinomas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Thrombomodulin
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 15C7
Concentración 2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica THBD
N.º de referencia del gen P07204
Alias de gen AHUS6; AI385582; BDCA3; BDCA-3; CD141; CD141 antigen; DC141; fetomodulin; sCD141; snoRNA MBII-339; soluble CD141; THBD; THPH12; THRM; thrombomdulin; thrombomodulin; thrombomodulin precursor; TM
Símbolos de los genes THBD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human THBD.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7056
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.