Learn More
Thrombomodulin / CD141 Mouse, Clone: THBD/1591, enQuireBio™
Código de producto. 15910968
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15910968 100 μg 100 microgramos
15900968 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15910968 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 7056MSM1P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Thrombomodulin / CD141
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cell Surface and Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon THBD/1591
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen NP_000352
Símbolos de los genes THBD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Thrombomodulin protein fragment (aa69-194)
Peso molecular del antígeno 100kDa
Control positivo THP1 Cells. Placenta, Angiosarcoma, Bladder or Cervical Carcinoma
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7056
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ