Learn More
Thermo Scientific™ Prueba de aglutinación de látex rápida Thrombo-Wellcotest™
Código de producto. 13255629
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 tubos/paq.
100 ml/frasco
3 ml/vial
Kit para 20 pruebas
Tipo:
Kit
Látex
Tampón de solución salina con glicina
Tubos de recogida
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 tests
3 ml
paquete de 100
Código de producto. Cantidad Tipo unitSize
13255629 Kit para 20 pruebas Kit 20 tests
13215669 3 ml/vial Látex 3 ml
13295539 100 tubos/paq. Tubos de recogida paquete de 100
13255509 100 ml/frasco Tampón de solución salina con glicina 100 ml
4 options
Código de producto. 13255629
Marca: Thermo Scientific™ R30852601
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Detecte rápidamente productos de degradación de la fibrina y el fibrinógeno en orina y suero humanos mediante aglutinación de látex.
Realice un detección semicuantitativa de productos de degradación de la fibrina y el fibrinógeno en orina y suero humanos con la prueba de aglutinación de látex rápida Thermo Scientific™ Thrombo-Wellcotest™.
Utilice esta prueba semicuantitativa rápida y sencilla para detectar la presencia de productos de degradación de la fibrina y el fibrinógeno (FDP) en muestras de orina y suero humanos.
La prueba está diseñada como un método de aglutinación en portaobjetos en el que se mezclan una gota de la muestra y una gota de suspensión de látex. Al final de cada periodo de prueba, un patrón de aglutinación diferenciado indica la presencia de 2 μg/ml de FDP o más en la muestra analizada. Al analizar muestras en dos diluciones diferentes, se puede determinar un valor de FDP aproximado.
Es posible detectar la presencia de todos los principales productos de degradación de fibrina o fibrinógeno. Los niveles medidos con esta prueba de látex se corresponden con los resultados obtenidos con un inmunoensayo de inhibición de la hemaglutinación.
Los siguientes productos están disponibles para su uso con el kit de pruebas Thrombo-Wellcotest y se venden por separado:
Látex Thrombo-Wellcotest (n.º de referencia R30852301)
Tubos de toma de muestras Thrombo-Wellcotest (n.º de referencia R30853001): tubos de vidrio que contienen un inhibidor de la tripsina de soja (aproximadamente 3600 NF unidades/tubo) y veneno de Bothrops atrox (>10 μg/tubo) para la recogida de 2 ml de orina o sangre entera.
Tampón de solución salina con glicina Thrombo-Wellcotest (n.º de referencia R30853101)—: el tampón de solución salina con glicina se suministra como recambio si este componente se ha agotado después de realizar varias pruebas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Tipo Kit
Cantidad Kit para 20 pruebas