Descripción
- Hecha de sólido PTFE con boquillas de manguera
- Resistente a productos químicos
- Muy fácil conexión gracias a sus excelentes propiedades de antifricción
- Mangos azules de PP
- Resistente a la compresión máx de 1 bar
- Vacío adecuado hasta 10 ¯¹ mmHg
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Material | PTFE |
| Para utilizar con | 10 mm |
| Anchura (métrico) | 4 mm |
| Color | Mango azul |
| Tipo de producto | Válvula de tres vías |