Learn More
Terumo™ Jeringa de tres piezas
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Agujas ultraafiladas
- Cuerpos transparentes
- Marcas de escala precisas y en negrita
- Acción suave del émbolo
- Envases desplegables a prueba de manipulación
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Material | Polypropylene |
| Calibre de aguja | 21 ga |
| Sin látex | Sí |
| Longitud (métrico) | 40 mm |
| Tipo de producto | Jeringa de 3 partes |
| Cantidad | 100/paquete |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Esterilidad | Estéril |