Learn More
Codan™ Jeringas de tres partes
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
60 ml
100 ml
Tipo de conexión:
Catéter
Catéter cónico Luer
Cono Luer céntrico
Cono Luer excéntrico
Luer Lock
Punta Luer
Punta Luer excéntrica
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 100
paquete de 15
paquete de 25
paquete de 35
paquete de 50
paquete de 80
Descripción
- Estéril
- Graduaciones
- Desechables
- Sin látex
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polypropylene |
| Descripción | Escala doble; junta de silicona |
| Tipo de producto | Hipodérmico |
| Desechables | Sí |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Tipo de conexión | Cono Luer céntrico |
| Graduated | Sí |
| Esterilidad | Estéril |