Learn More
Codan™ Jeringas de tres partes
Código de producto. 11950735
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
60 ml
100 ml
Tipo de conexión:
Catéter
Catéter cónico Luer
Cono Luer céntrico
Cono Luer excéntrico
Luer Lock
Punta Luer
Punta Luer excéntrica
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 100
paquete de 15
paquete de 25
paquete de 35
paquete de 50
paquete de 80
Código de producto. 11950735
Marca: Codan™ 62.8436
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Use las jeringas de tres partes Codan™ para suplir una variedad de necesidades médicas entre las que se incluyen: cateterismo, tratamientos de oído hipodérmico y muchas más. Las jeringas no contienen látex, caucho ni silicona. El émbolo de plástico tiene un tiro suave y un tope de seguridad positivo para evitar derrames accidentales
  • Estéril
  • Graduaciones
  • Desechables
  • Sin látex
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polypropylene
Descripción Escala doble; junta de silicona
Tipo de producto Hipodérmico
Desechables
Graduaciones 1 ml
Volumen (métrico) 60 ml
Estilo de punta de aguja Catéter
Tipo de conexión Catéter cónico Luer
Graduated Sí
Esterilidad Estéril