Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en ángulo
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
3 L
4 L
6 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Matraces de destilación conformes a DIN 12394 y además de DIN estándar
- Con dos cuellos laterales angulares (20°)
- Con juntas esmeriladas cónicas, con etiqueta de inscripción
- Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2 L |
| Junta cónica estándar | Cuello central NS 29/32 |