Learn More
- Home
- Products
- Matraces
- Matraces de destilación
- Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo con tres cuellos
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo con tres cuellos
Código de producto. 10520002
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Junta cónica estándar:
Cuello lateral NS 14/23; cuello central NS 24/29
Cuello lateral NS 19/26; cuello central NS 24/29
Cuello lateral NS 19/26; cuello central NS 29/32
Cuello lateral NS 29/32; cuello central NS 29/32
Cuello lateral NS 29/32; cuello central NS 45/40
Junta del brazo lateral:
Cuello lateral NS 14/23
Cuello lateral NS 19/26
Cuello lateral NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Junta cónica estándar | Junta del brazo lateral | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10520002 | 4 L | Cuello lateral NS 29/32; cuello central NS 45/40 | Cuello lateral NS 29/32 | cada uno |
| 10622662 | 100 mL | Cuello lateral NS 14/23; cuello central NS 24/29 | Cuello lateral NS 14/23 | cada uno |
| 10631702 | 3 L | Cuello lateral NS 29/32; cuello central NS 29/32 | Cuello lateral NS 29/32 | cada uno |
| 10433111 | 2 L | Cuello lateral NS 29/32; cuello central NS 45/40 | Cuello lateral NS 29/32 | cada uno |
| 10000241 | 10 L | Cuello lateral NS 29/32; cuello central NS 29/32 | Cuello lateral NS 29/32 | cada uno |
| 10191991 | 500 mL | Cuello lateral NS 19/26; cuello central NS 24/29 | Cuello lateral NS 19/26 | cada uno |
| 10234241 | 5 L | Cuello lateral NS 29/32; cuello central NS 45/40 | Cuello lateral NS 29/32 | cada uno |
| 10280921 | 1 L | Cuello lateral NS 29/32; cuello central NS 45/40 | Cuello lateral NS 29/32 | cada uno |
| 10335601 | 3 L | Cuello lateral NS 29/32; cuello central NS 45/40 | Cuello lateral NS 29/32 | cada uno |
| 10411093 | 6 L | Cuello lateral NS 29/32; cuello central NS 29/32 | Cuello lateral NS 29/32 | cada uno |
| 10468402 | 20 L | Cuello lateral NS 29/32; cuello central NS 45/40 | Cuello lateral NS 29/32 | cada uno |
| 10490893 | 4 L | Cuello lateral NS 29/32; cuello central NS 29/32 | Cuello lateral NS 29/32 | cada uno |
| 10578791 | 1 L | Cuello lateral NS 19/26; cuello central NS 24/29 | Cuello lateral NS 19/26 | cada uno |
| 10590112 | 2 L | Cuello lateral NS 19/26; cuello central NS 29/32 | Cuello lateral NS 19/26 | cada uno |
| 10632852 | 500 mL | Cuello lateral NS 14/23; cuello central NS 24/29 | Cuello lateral NS 14/23 | cada uno |
| 10716761 | 2 L | Cuello lateral NS 19/26; cuello central NS 24/29 | Cuello lateral NS 19/26 | cada uno |
| 10791352 | 6 L | Cuello lateral NS 29/32; cuello central NS 45/40 | Cuello lateral NS 29/32 | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10520002
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03315479
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Matraces de fondo redondo de tres cuellos
- Matraces de destilación en ángulo de cuellos laterales
- Conforme a DIN 12394
- Dos cuellos laterales en ángulo (20°)
- Juntas cónicas esmeriladas
- Etiqueta de inscripción
- Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior del tubo (métrico) | 207 mm |
| Capacidad (métrico) | 4 L |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Junta del brazo lateral | Cuello lateral NS 29/32 |
| Junta cónica estándar | Cuello lateral NS 29/32; cuello central NS 45/40 |