Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo con tres cuellos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Junta cónica estándar:
Cuello lateral NS 14/23; cuello central NS 24/29
Cuello lateral NS 19/26; cuello central NS 24/29
Cuello lateral NS 19/26; cuello central NS 29/32
Cuello lateral NS 29/32; cuello central NS 29/32
Cuello lateral NS 29/32; cuello central NS 45/40
Junta del brazo lateral:
Cuello lateral NS 14/23
Cuello lateral NS 19/26
Cuello lateral NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Matraces de fondo redondo de tres cuellos
- Matraces de destilación en ángulo de cuellos laterales
- Conforme a DIN 12394
- Dos cuellos laterales en ángulo (20°)
- Juntas cónicas esmeriladas
- Etiqueta de inscripción
- Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior del tubo (métrico) | 185 mm |
| Capacidad (métrico) | 3 L |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Junta del brazo lateral | Cuello lateral NS 29/32 |
| Junta cónica estándar | Cuello lateral NS 29/32; cuello central NS 45/40 |