Learn More
Sonics Materials™ Sonda con extremo roscado
Código de producto. p-8010149
Click to view available options
Diámetro (métrico):
13 mm
19 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10305462
Marca: Sonics Materials™ 6300220
Solo quedan null
Especificaciones
amplitud 114 μm
Tipo de producto Convertidor CV188
Diámetro (métrico) 13 mm
Longitud (métrico) 139 mm
Intensidad Alto
Cantidad de embalaje 1 unidad