Learn More
Sonics Materials™ Sonda con extremo roscado
Especificaciones
Especificaciones
| amplitud | 58 μm |
| Tipo de producto | Sonda con extremo roscado |
| Diámetro (métrico) | 19 mm |
| Longitud (métrico) | 127 mm |
| Intensidad | Medio |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |