Learn More
Sonics Materials™ Sonda con extremo roscado
Especificaciones
Especificaciones
| amplitud | 114 μm |
| Tipo de producto | Convertidor CV188 |
| Diámetro (métrico) | 13 mm |
| Longitud (métrico) | 139 mm |
| Intensidad | Alto |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |