Learn More
Masterflex™ Adaptadores de rosca a compresión
Click to view available options
Tamaño de puerto:
NPT(M) 1/2 pulgadas
NPT(M) 19,05 mm (3/4 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Para conectar el accesorio a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un casquillo de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro
- Disponibles en packs de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conector de compresión × NPT(macho) |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Longitud global (imperial) | 34,03 mm (1-15/16 pulgadas) |
| Cantidad de embalaje | 10 conectores |
| Tamaño de los tubos | 3/4 in |
| Puerto de salida | 3/4 in |
| Tamaño de puerto | NPT(M) 19,05 mm (3/4 pulgadas) |
| Método de esterilización | Óxido de etileno |
| Anchura (métrico) | 33 mm |
| Mostrar más |