Descripción
Los adaptadores de rosca SCAT son ideales para conectar tapones de seguridad, tapones de seguridad para residuos, embudos, bidones u otras unidades de eliminación y suministro.
- Fabricado con material de politetrafluoroetileno (PTFE)
- Disponibles con una amplia variedad de tamaños de rosca
- Adecuados para todos los tapones, embudos o bidones SCAT
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | GL/S40 (f) a GL45 (m) |
| Color | Blanca |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo de producto | Adaptador de rosca |