Descripción
Los adaptadores de rosca SCAT™ son ideales para conectar tapones de seguridad, tapones de residuos de seguridad, embudos, bidones u otras unidades de eliminación y suministro.
- Fabricado con polipropileno (PP)
- Disponibles con una amplia variedad de tamaños de rosca
- Adecuados para todos los tapones, embudos o bidones SCAT™
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | Rosca 1: GL45 (m), rosca 2: S65 (f) |
| Color del tapón | Gris |
| Material de revestimiento | Polypropylene |
| Tipo de producto | Thread Adapter |