Learn More
SCAT™ Adaptadores de rosca de polipropileno
Los tapones de seguridad y los tapones de residuos de seguridad están disponibles en muchos tamaños de rosca. Si la rosca adecuada para su contenedor sigue sin estar disponible, utilice el adaptador correspondiente.
Marca:  SCAT™ 108118
51.90 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17884767
  • 65.70€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Descripción
Los adaptadores de rosca SCAT™ son ideales para conectar tapones de seguridad, tapones de residuos de seguridad, embudos, bidones u otras unidades de eliminación y suministro.
  • Fabricado con polipropileno (PP)
  • Disponibles con una amplia variedad de tamaños de rosca
  • Adecuados para todos los tapones, embudos o bidones SCAT™
Especificaciones
Especificaciones
Thread 1: S60/61 (m), Thread 2: S40/41 (f)
Gray
Polypropylene
Thread Adapter
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
SCAT™ Adaptadores de rosca de polipropileno > Thread Adapters; Closure Size: Thread 1: S60/61 (m), Thread 2: S40/41 (f); Color: Gray