Learn More
SCAT™ Adaptadores de rosca de polipropileno
Código de producto. 10661001 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
Rosca 1: S60 (m), rosca 2: R2 pulg. BSP/G2 pulg. (m)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
10661001 Rosca 1: S60 (m), rosca 2: R2 pulg. BSP/G2 pulg. (m) cada uno
1 options
Código de producto. 10661001
Marca: SCAT™ 108022
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de seguridad y los tapones de residuos de seguridad están disponibles en muchos tamaños de rosca. Si la rosca adecuada para su contenedor sigue sin estar disponible, utilice el adaptador correspondiente.
Los adaptadores de rosca SCAT™ son ideales para conectar tapones de seguridad, tapones de residuos de seguridad, embudos, bidones u otras unidades de eliminación y suministro.
  • Fabricado con polipropileno (PP)
  • Disponibles con una amplia variedad de tamaños de rosca
  • Adecuados para todos los tapones, embudos o bidones SCAT™
Especificaciones
Tamaño del tapón Rosca 1: S60 (m), rosca 2: R2 pulg. BSP/G2 pulg. (m)
Color del tapón Negro
Material de revestimiento Polypropylene
Tipo de producto Adaptador de rosca