Learn More
SCAT™ Adaptadores de rosca de polipropileno
Los tapones de seguridad y los tapones de residuos de seguridad están disponibles en muchos tamaños de rosca. Si la rosca adecuada para su contenedor sigue sin estar disponible, utilice el adaptador correspondiente.
Marca:  SCAT™ 107085
51.90 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10364900
  • 65.70€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Descripción
Los adaptadores de rosca SCAT™ son ideales para conectar tapones de seguridad, tapones de residuos de seguridad, embudos, bidones u otras unidades de eliminación y suministro.
  • Fabricado con polipropileno (PP)
  • Disponibles con una amplia variedad de tamaños de rosca
  • Adecuados para todos los tapones, embudos o bidones SCAT™
Especificaciones
Especificaciones
Rosca 1: GL45, rosca 2: R1 12,7 mm (1/2 pulg.) (m)
Blanco
Polypropylene
Adaptador de rosca
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
SCAT™ Adaptadores de rosca de polipropileno > Rosca 1:GL45, rosca 2:R1 12,7 mm (1/2 pulg.) (m)